Learn More
Fisherbrand™ Pipetta Pasteur in vetro sodico-calcico
28.37 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- In confezioni da 1,000
Specifica
Not Autoclavable | |
Single Use in Microbiological and Serological Laboratory Applications, Pipetting Liquids, Dropwise Dosing of Liquids and Reagents, Distribution of Heated Liquid Quantities | |
Standard Tip | |
2 mL | |
Unplugged Pasteur Pipet | |
Fisherbrand Pipetters |
Soda Lime Glass | |
1000 Pk. | |
0.07 oz. | |
150 mm | |
Single-use |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Dimensione file: 66.4 MB
Offerte speciali
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Pipetta Pasteur in vetro sodico-calcico > Soda Lime Glass Pasteur Pipette; Length: 150 mm, Plug Type: Unplugged, Tip Style: Standard Tip