Learn More
Thermo Scientific™ Dosaggio proteico Micro BCA™ Pierce™
Special 3-component version of our popular BCA Reagents to measure total protein concentration of dilute protein solutions (0.5 to 20 micrograms/mL).
Marca: Thermo Scientific™ 23235
302.61 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce Micro BCA Protein Assay uses a concentrated form of the BCA Reagents to accurately measure dilute protein solutions (0.5 to 20μg/mL).
The Micro BCA Protein Assay Kit is a specialized version of the popular Pierce BCA Protein Assay for determining the protein concentration of dilute samples. Mixing together the three Micro BCA Reagents results in a working solution that is sufficiently concentrated to measure protein when mixed with an equal volume of sample. The result is an assay for accurately measuring 0.5 to 20μg/mL protein solutions. The assay is exceptionally linear and exhibits very low levels of protein-to-protein variability.Highlights:
Sensitive – accurately detect down to 0.5μg/mL (2μg/mL in microplate format)
High linearity – linear working range for BSA equals 0.5 to 20μg/mL
Colorimetric – measure with a standard spectrophotometer or plate reader (562nm)
Compatible – unaffected by typical concentrations of most ionic and nonionic detergents
Convenient – microplate and cuvette protocols provided with the instructions
Stable – kit stable at room temperature; prepared working reagent stable for to 24 hours
Includes:
Three Micro BCA Reagents (MA, MB, MC) and 10 ampules of Albumin Standard (2mg/mL)
Specifica
Sufficient For: 480 tube assays or 3200 microplate assays • Micro BCA Reagent A (MA), 240 mL • Micro BCA Reagent B (MB), 240 mL • Micro BCA Reagent C (MC), 12 mL • Albumin Standard Ampules, 2 mg/mL, 10 x 1 mL Store at room temperature. |
|
BCA Assay | |
Micro BCA™, Pierce™ | |
Not Target-Specific | |
Solution-based Detection, Absorbance | |
500 mL |
Kit per il dosaggio proteico micro BCA Pierce | |
Colorimetric | |
Protein Quantitation Assay | |
480 Tube Assays or 3200 Microplate Assays | |
Spectrophotometer, Microplate Reader |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Sicurezza e movimentazione
- SET MICRO BCA PROTEIN ASSAY KIT, 500ML KIT
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
AA403703A | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 23235 |
ZL402127 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 23235 |
AA403703 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 23235 |
ZG393868A | Certificato di analisi | 25/01/2025 | 23235 |
ZL402597 | Certificato di analisi | 10/01/2025 | 23235 |