Learn More
Fisherbrand™ Glass Screw Neck Vial, 10-425 Thread
Wide opening enables easy filling with viscous materials.
Marca:  Fisherbrand™ 10 09 1196
13.71 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24355" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10521593
  • 23.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Wide opening enables easy filling with viscous materials
  • Any combination of 1.5ml Screw Neck Vial 10-425 with 10mm PP Screw Seals can be obtained as a 2in1 KIT
  • Closed top Seals and replacement septa are available
  • Broad range of Micro-Inserts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Clear
Glass
GC, HPLC
CleanPack, scatola in polipropilene
1.5 mL
32 mm
ND10
11.6 mm
2 mL
Screw
<120 μL
Fondo piatto
100
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Glass Screw Neck Vial, 10-425 Thread > Clear, flat bottom, patched, 1.5mL