Learn More
Fisherbrand™ Glass Screw Neck Vial, 10-425 Thread
Wide opening enables easy filling with viscous materials.
18.75€ - 131.45€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
---|---|
Materiale | Vetro |
Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
Stile collo | Collo a vite |
Tipo di imballaggio | CleanPack, scatola in polipropilene |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Marking Spot | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Marking Spot | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11511474
|
Fisherbrand™
10 09 0743 |
Trasparente | No |
131.45€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10521593
|
Fisherbrand™
10 09 1196 |
Clear | Sì |
23.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11531474
|
Fisherbrand™
10 09 1197 |
Amber | Sì |
18.75€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
- Wide opening enables easy filling with viscous materials
- Any combination of 1.5ml Screw Neck Vial 10-425 with 10mm PP Screw Seals can be obtained as a 2in1 KIT
- Closed top Seals and replacement septa are available
- Broad range of Micro-Inserts
Specifica
11.6 mm | |
GC, HPLC | |
CleanPack, scatola in polipropilene | |
1.5 ml | |
32 mm | |
ND10 |
Vetro | |
Collo a vite | |
< 120 µl | |
Fondo piatto | |
100 |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Glass Screw Neck Vial, 10-425 Thread