Learn More
Brand™ Sample Cups for COULTER COUNTER™, PS, with Cover, PE
Virgin Polystyrene (PS) sample cups for Coulter Counter with lids that are designed to fit many common analyzers.
Marca: Brand™ 722055
107.90 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Polystyrene, transparent. Lid PE.
Specifica
20 mL | |
Coulter Counter | |
Polystyrene |
Titolo del prodotto
Brand™ Sample Cups for COULTER COUNTER™, PS, with Cover, PE > Capacity: 20mL