Learn More
Gold shot, 0.8-6mm (0.03-0.2in), Premion™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11361129
Gold shot, 0.8-6mm (0.03-0.2in), Premion™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11361129
1 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 11361129
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011355.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-57-5
Formula molecolare Au
Molecular Weight (g/mol) 196.97
Numero MDL MFCD00003436
InChI Key PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC Name gold
SMILES [Au]
Specifica
Materiale o nome chimico Gold shot
Nota nome 0.8 to 6mm (0.03 to 0.2 in.)
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 1 g
Percent Purity 99.999%
Grado Premion™
Odore Odorless
Forma Shot
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoC26Z024 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number011355.03,011355.14,011357.09,011355.06
Numero di lottoH04H07 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number011355.03,011355.14,011357.09,011355.06
Numero di lottoF05G09 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number011355.03,011355.14,011357.09,011355.06
Numero di lottoJ18E30 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number011355.03,011355.14,011357.09,011355.06
Numero di lottoJ18W012 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number011353.22,011355.03,011353.14,011353.06
Titolo del prodotto
Gold shot, 0.8-6mm (0.03-0.2in), Premion™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt