Learn More
Corning™ Sacchetti autoclavabili Gosselin™
For autoclaving contaminated products safely
Marca: Corning™ SA03-01
61.71 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Polypropylene (PP) resistant bags
- °
- Trasparente
Order Info
I sacchetti non stampati sono confezionati in scatole. I sacchetti stampati sono imballati in rotoli.
Specifica
3 l | |
Naturale | |
500/Pk. | |
Autoclavabile | |
10.03 in. | |
15.74 in. |
0.79 galloni | |
40 cm | |
25.5 cm | |
Prodotti clinici, lattiero-caseari, ambientali, industrie, microbiologia | |
40μ m | |
Polipropilene |
Offerte speciali
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning