Learn More
Corning™ Sacchetti autoclavabili Gosselin™
For autoclaving contaminated products safely
Marca:  Corning™ SA09-01
74.87 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11840482
  • 117.72€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Polypropylene (PP) resistant bags
  • °
  • Trasparente
Order Info
I sacchetti non stampati sono confezionati in scatole. I sacchetti stampati sono imballati in rotoli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
9 L
50 cm
30 cm
Prodotti clinici, lattiero-caseari, ambientali, industrie, microbiologia
40 μm
Polipropilene
Naturale
500/Pk.
Autoclavabile
11.81 in.
19.68 pollici
Offerte speciali
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Lab Products Offer
    Codice sconto24073
    Scade2025-04-25
Titolo del prodotto
Corning™ Sacchetti autoclavabili Gosselin™ > 9 l, in polipropilene