Learn More
Gosselin™ Spalmatore a L per inoculazione in polistirene Gosselin™
For spreading over the surface of solid media in microbiological applications. Gosselin™ Inoculating L-Shaped Spreaders are manufactured from polystyrene.
Marca: Gosselin™ ETAR-06
147.43 EUR valido fino al 2025-03-31
Usa il codice promo "24073" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Curved end
- Sterile and disposable
- Packed in tamper-evident ZIP bags
Specifica
Sì | |
CE N°1935/2004, ISO 11137 | |
148 mm | |
Forma a L | |
Spalmatrice per inoculazione | |
Per usi nei settori lattiero-caseario, ambientale, industriale, microbiologico |
Individually Wrapped | |
Bianco | |
Quantità per cartone: 2000 | |
Polistirene | |
Sterile |