Learn More
Gosselin™ Spalmatore a L per inoculazione in polistirene Gosselin™
For spreading over the surface of solid media in microbiological applications. Gosselin™ Inoculating L-Shaped Spreaders are manufactured from polystyrene.
Marca: Gosselin™ ETAR-01
Descrizione
- Curved end
- Sterile and disposable
- Packed in tamper-evident ZIP bags
Specifica
Sì | |
Bianco | |
confezione da 1000 | |
Polistirene | |
Sterile |
CE N°1935/2004, ISO 11137 | |
148 mm | |
Forma a L | |
Spalmatrice per inoculazione | |
Per usi nei settori lattiero-caseario, ambientale, industriale, microbiologico |