Learn More
Gosselin™ Contenitore dritto in polipropilene con tappo a vite Codice prodotto.: 15488834
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Gosselin™ Contenitore dritto in polipropilene con tappo a vite
Codice prodotto. 15488834
180 mL, Sterile, Rosso
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 mL
125 mL
180 mL
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Colore chiusura:
Bianco
Blu
Rosso
Codice prodotto. 15488834
Marca: Gosselin™ TP53C002
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tappo ermetico in polietilene incluso. I contenitori dritti in polipropilene Corning™ Gosselin™ con tappo a vite sono dotati di imboccatura larga per un'agevole raccolta dei campioni.
Designed for sample collection, storage and transportation to laboratories.
  • Polyethylene cap
  • Leakproof screw cap
  • Sterile or nonsterile versions available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 180 mL
Capacità (sistema imperiale) 6 oz.
Colore Trasparente
Descrizione Imboccatura larga
Da utilizzare con (applicazione) Raccolta di campioni
Materiale Polipropilene
N. per confezione Confezione da 264
Sterilità Sterile
Colore chiusura Rosso
Closure Included
Graduated
Forma Cilindrico
Altezza (sistema metrico) 102 mm
Product Type Contenitore per campioni
Altezza (sistema imperiale) 4 in.
Materiale chiusura Polietilene (LDPE)
Diametro (sistema metrico) 52 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Days
    25
    Hours
    23
    Minutes
    11
    Seconds
    52
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Lab Products Offer
    Codice sconto24073
    Scade2025-04-25
Titolo del prodotto
Gosselin™ Contenitore dritto in polipropilene con tappo a vite >