Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Containers, 60mL to 250mL
Contain samples in Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Containers with 60mL to 250mL capacities. Available with either plastic or metal flow seal caps.
Marca: Thermo Scientific™ 165C
168.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Contain samples in Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Containers with 60mL to 250mL capacities. Available with either plastic or metal flow seal caps.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
Features:- Aseptically manufactured
- Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
- 125AM, 125BM and 125CM product certified 95kPa-compliant ensuring suitability for sample transport
Note:
For in vitro use only.
Ordering Information:
Product is not available in North America.
Specifica
Container | |
Polistirene | |
Non-sterile | |
A prova di perdite secondo l'allegato D della normativa BS EN 14254, marchio CE in conformità alla direttiva europea 98/79/EC. | |
55 mm | |
Semplice |
Yes | |
Cylindrical | |
150 mL | |
Metallo | |
108 mm | |
120/Cs. |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
M548040 | Certificato di conformità | 28/01/2025 | 165C |
M525250 | Certificato di conformità | 04/12/2024 | 165C |
M370810 | Certificato di conformità | 04/12/2024 | 165C |
M390470 | Certificato di conformità | 04/12/2024 | 165C |
M409490 | Certificato di conformità | 04/12/2024 | 165C |