Descrizione
- Grade 501
- Standard chromatography paper for routine and simple analysis
Specifica
0.19 mm | |
Sheet | |
Paper | |
145 mm/30 min |
Carta per cromatografia standard per analisi semplici e di routine | |
501 | |
200 mm | |
200 mm |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Carta per cromatografia di grado 501 > Length: 200mm; Width: 200mm