Learn More
Fisherbrand™ Grade 605 Very Absorbent Joseph Paper
Utilizzabili in laboratori e ospedali. ™
6.65€ - 57.40€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Pulizia e asciugatura di contenitori in vetro, provette, beute, piastre per microscopia, bottiglie per laboratori e ospedali |
---|---|
Grado | 605 |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Formato | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Formato | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11735375
|
Fisherbrand™
0605M00004 |
500 x 350 mm | Foglio ripiegato | 100 conf. | N/A | N/A | N/A | |||||
11710565
|
Fisherbrand™
0605M00001 |
500 x 350 mm | Folded Sheet | 500 Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
11700565
|
Fisherbrand™
0605F00026 |
120 x 120 mm | Foglio | 500 Pk. |
21.85€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11794646
|
Fisherbrand™
0605M00002 |
500 x 350 mm | Folded Sheet | 50 Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
11728722
|
Fisherbrand™
0605F00021 |
150 x 150mm | Foglio | 200PK |
8.75€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11790555
|
Fisherbrand™
0605F00025 |
220 x 400 mm | Foglio | 500 Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
11780555
|
Fisherbrand™
0605F00022 |
500 x 350 mm | Foglio | 500 Pk. | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
Applicazioni:- Pulizia e asciugatura di contenitori in vetro, provette, fiasche, piastre per microscopia, flaconi
Specifica
Pulizia e asciugatura di contenitori in vetro, provette, beute, piastre per microscopia, bottiglie per laboratori e ospedali | |
605 |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Grade 605 Very Absorbent Joseph Paper