Learn More
Fisherbrand™ Ditale per estrazione in linters di cotone e fibra di cellulosa di grado 7
Adatto per tutti i sistemi di estrazione.
Marca:  Fisherbrand™ 0007N00123
Codice prodotto. 11744536
  • 78.35€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 11-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 100% High pure cotton linters fibers
  • Neutral and fat free
  • High mechanical strength
  • Excellent retention capacity
Applications:
  • Extraction of sulphur
  • Extraction of the content of free lipids in food
  • Determination of dust and tar in industrial air and gases
  • Lacquer, binder analysis in paint colours
  • Control of emission smokes in industrial chimneys
  • Gravimetric analysis of dust in gases
Specifica
Specifica
33 mm
Extraction of Sulfur in gaseous masses, determination of dust and tar in industrial air and gases
Suitable for all extractors systems
Extraction Thimble
High Purity Cellulose Fibers and Cotton Linters
7
118 mm
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Ditale per estrazione in linters di cotone e fibra di cellulosa di grado 7 > Inside Diameter: 33mm; Length: 118mm