Learn More
Kinematica™ Stainless Steel Mixing attachment for MB 800 Laboratory Mixer
Mixing attachment for MB 800 consists of stainless steel, gasket and blade head as well as lid with opening for material addition.
Marca:  Kinematica™ 36050050
Codice prodotto. 11989058
  • 851.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
2000 mL
Stainless Steel
MB 800
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Kinematica™ Stainless Steel Mixing attachment for MB 800 Laboratory Mixer > Capacity: 2000mL