Learn More
Kinematica™ Stainless Steel Mixing attachment for MB 800 Laboratory Mixer
Mixing attachment for MB 800 consists of stainless steel, gasket and blade head as well as lid with opening for material addition.
851.00€ - 1215.00€
Specifica
Materiale della lama | Stainless Steel |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | MB 800 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11999058
|
Kinematica™
36050055 |
4000 mL |
1215.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11989058
|
Kinematica™
36050050 |
2000 mL |
851.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Specifica
Stainless Steel | |
MB 800 |
Titolo del prodotto
Kinematica™ Stainless Steel Mixing attachment for MB 800 Laboratory Mixer