Learn More
H-B Instrument™ Termometri in vetro con liquido interno Easy-Read™ per usi generici: Ad immersione parziale
Termometri a immersione parziale di facile lettura
27.58€ - 32.30€
Specifica
Certificazione/Conformità | Traceable to NIST. Includes a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy and Traceability. |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries. |
Materiale | Glass |
Riempimento termometro | Enviro-Safe™ Liquid |
Codice del prodotto | Marca | Suddivisione | Lunghezza (sistema metrico) complessiva | Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | Temperature Range (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Suddivisione | Lunghezza (sistema metrico) complessiva | Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | Temperature Range (Metric) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16419623
|
H-B Instrument™
B603010300 |
1°C | 300 mm | n.a. | -20°C to +150°C |
32.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16401265
|
H-B Instrument™
B60302-0000 |
1°C | 350 mm | n.a. | -10°C to +260°C |
30.62€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15265053
|
H-B Instrument™
B60301-0100 |
0.5 °C | 300 mm | n.a. | Da −35 °C a 50 °C |
27.58€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Il vetro posteriore giallo senza piombo e il liquido nero garantiscono una facile leggibilità e un minor numero di errori di lettura
- Contiene liquido atossico, biodegradabile, Enviro-Safe™
- Certificazione EnviroKleen™
Applicazioni:
Ideale per l'uso in laboratori chimici/petrolchimici, università, istituti scientifici, lavorazione di alimenti e bevande, settori farmaceutico e medico, produzione di latticini, birre e distillerie.
Order Info
Se è richiesto un rapporto di calibrazione del termometro singolo, sono disponibili termometri calibrati in fabbrica o servizi di calibrazione personalizzati.
Certifications
Manufactured and tested by our USA quality team, these thermometers are traceable to NIST™ and include a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy and Traceability.
Specifica
Traceable to NIST. Includes a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy and Traceability. | |
Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries. | |
Glass | |
Enviro-Safe™ Liquid |