Learn More
asecos™ Hand-Shovel
The Hand Shovel is designed for spreading and picking up granules.
Marca: asecos™ 14370
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Hand shovel for granules.
- PP
- red
Specifica
Polipropilene | |
9.45 in. | |
9.45 in. | |
36.22 in. | |
2.20 lb. |
Shovel | |
240.00 mm | |
240.00 mm | |
920.00 mm | |
1 kg |
Titolo del prodotto
asecos™ Hand-Shovel > Length: 240.00 mm