Learn More
Thermo Scientific™ Hastelloy PT1000 External Probe
For Use With: Cimarec and Supernuova Hotplates and Hotplate Stirrers
Marca: Thermo Scientific™ CIC0001449
77.89 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
For Use With: Cimarec and Supernuova Hotplates and Hotplate Stirrers
Specifica
Hastelloy PT1000 External probe, 0-400°C, Hastelloy, for all sizes of Cimarec+ and SuperNuova+ Hotplates and Hotplate Stirrers | |
Da 0 °C a 400 °C | |
Digital |
Cimarec and Supernuova Hotplates and Hotplate Stirrers | |
Probe |
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Hastelloy PT1000 External Probe > PT1000 External probe, 0-400°C