Learn More
HATU, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 13219522
compliance-icons compliance-icons
HATU, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 13219522
5 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Codice prodotto. 13219522
Marca: Thermo Scientific Acros 365310050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 148893-10-1
Formula molecolare C10H15F6N6OP
Molecular Weight (g/mol) 380.24
Numero MDL MFCD00274639
InChI Key JNWBBCNCSMBKNE-UHFFFAOYSA-N
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CN=C12)=[N+](C)C
Specifica
Materiale o nome chimico HATU
Punto di fusione 189.0°C to 191.0°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 4653
IUPAC Name [(dimethylamino)({3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridin-3-yloxy})methylidene]dimethylazanium; hexafluoro-λ⁵-phosphanuide
Peso formulazione 380.23
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0460239 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/02/2024 Catalog Number365310250,365310050
Numero di lottoA0429587 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/11/2023 Catalog Number365310250,365310050
Numero di lottoA0447234 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2022 Catalog Number365310250,365310050
Numero di lottoA0440579 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/03/2022 Catalog Number365310250,365310050
Numero di lottoA0436250 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/11/2021 Catalog Number365310250,365310050
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HATU
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Titolo del prodotto
HATU, 97%, Thermo Scientific Chemicals >