Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette galleggianti in HDPE
Float tubes in water baths, tubs or beakers. ™ Brightly colored, reusable racks include detachable carrying handles to easily lift samples out of baths.
19.70€ - 20.65€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Tipo | Rack di provette |
Da utilizzare con (applicazione) | Per provette flottanti in bagni, vasche o becher |
Include | Maniglie per trasporto rimovibili |
Materiale | HDPE Foam |
Allerta:
Not recommended for cleaning in autoclave.
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Colore | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Colore | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11736565
![]() |
Fisherbrand™
HS2166 |
18 0.2 mL, 0.5 mL and 1.5 to 2.0 mL Tubes | Blu | Circolare |
20.65€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
11724736
![]() |
Fisherbrand™
HS2165C |
24 provette da 1.5 a 2.0 ml | Giallo | Rettangolo |
19.75€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11714736
![]() |
Fisherbrand™
HS2165B |
8 15 mL Tubes | Blu | Forma rettangolare |
19.75€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
11704736
![]() |
Fisherbrand™
HS2165A |
4 x 50 mL Tubes | Verde | Quadrato |
19.70€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
Descrizione
- I rack in schiuma in colori brillanti sono ideali per provette galleggianti in bagni d'acqua, vasche o becher
- La schiuma a celle chiuse resiste all'assorbimento di acqua in modo che i rack possano essere lavati e riutilizzati
- I rack rotondi di colore blu presentano esclusive fessure a “X” per sostenere una varietà di provette di diverse dimensioni
- Comprendono maniglie per il trasporto rimovibili per sollevare facilmente i campioni dai bagni
Specifica
Not Autoclavable | |
Per provette flottanti in bagni, vasche o becher | |
HDPE Foam |
Rack di provette | |
Maniglie per trasporto rimovibili | |
5 Pk. |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Rack per provette galleggianti in HDPE