Learn More
Fisherbrand™ HDPE Oblong Bottles with Polypropylene Caps Codice prodotto.: 16104547
Spedizione stimata: 23-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ HDPE Oblong Bottles with Polypropylene Caps
Codice prodotto. 16104547
250 mL, 43-400, 48
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
1250 mL
Finitura collo:
38-400
43-400
53-400
Quantità:
6
12
24
48
116
168
Codice prodotto. 16104547
Spedizione stimata: 23-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ HDPE Oblong Bottles with Polypropylene Caps provide good chemical resistance with a wide mouth opening that is ideal for storing solids.
  • Natural HDPE Wide Mouth Oblong Bottles offer a space saving design for the workbench
  • Bottles feature a wide mouth opening, ideal for sampling solids and powders
  • HDPE provides an excellent moisture barrier and are impact resistant
  • Ideal for high-speed filling, demanding pharmaceutical specifications and rough handling when shipping
  • HDPE provides moisture barrier and are impact resistant
  • Polypropylene closures with foamed polyethylene liners offer good chemical resistance including acids, alcohols, alkalis, aqueous products, cosmetics, household oils and solvents
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Colore Natural
Diametro collo esterno (sistema metrico) 39 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 30 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura 119 mm
Materiale HDPE
Quantità 48
Colore chiusura Bianco
Finitura collo 43-400
Closure Included
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 116 mm
Product Type Oblong Bottle
Rivestimento interno chiusura Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 43-400 mm
Diametro (sistema metrico) 70 mm
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ HDPE Oblong Bottles with Polypropylene Caps >