Learn More
Buerkle™ Campionatore monouso in HDPE ViscoDispo
Il campionatore monouso Buerkle™ ViscoDispo in HDPE è dotato di un'impugnatura ergonomica e di una barra di trazione che facilita il prelievo di sostanze viscose.
Marca: Buerkle™ 5393-3320
156.18 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Impugnatura ergonomica
- Nessuna guarnizione
- HDPE
- Prodotto in ambienti sterili e in confezione singola
- Sterilizzazione opzionale con raggi gamma
- Diametro apertura 10 mm
- Ø 21 mm
Specifica
Campionatore ViscoDispo | |
In confezione singola | |
100 mL | |
Non sterile | |
21 mm | |
21 mm |
HDPE | |
Ergonomico | |
Si | |
Per il prelievo di campioni di terreni ad alta viscosità | |
500 mm |
Videos
-
Buerkle Disposable samplers LiquiDispo and ViscoDispo
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
251120 | Certificato di conformità | 18/03/2025 | 5393-3320 |
250643 | Certificato di conformità | 18/02/2025 | 5393-3320 |
241967 | Certificato di conformità | 10/06/2024 | 5393-3320 |
241350 | Certificato di conformità | 22/04/2024 | 5393-3320 |
240643 | Certificato di conformità | 15/02/2024 | 5393-3320 |