Learn More
Buerkle™ Campionatore monouso in HDPE ViscoDispo
Il campionatore monouso Buerkle™ ViscoDispo in HDPE è dotato di un'impugnatura ergonomica e di una barra di trazione che facilita il prelievo di sostanze viscose.
186.00€ - 289.00€
Specifica
Product Type | Campionatore ViscoDispo |
---|---|
Materiale | HDPE |
Descrizione | In confezione singola |
Tipo di maniglia | Ergonomico |
Monouso | Si |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10286942
![]() ![]() |
Buerkle™
5393-3321 |
100 mL | 500 mm | Liquidi, prodotti sfusi e terreni viscosi, generi alimentari |
220.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10369212
![]() ![]() |
Buerkle™
5393-3320 |
100 mL | 500 mm | Per il prelievo di campioni di terreni ad alta viscosità |
186.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
10414812
![]() ![]() |
Buerkle™
5393-3331 |
200 mL | 1.000 mm | For highly viscous media up to max 100,000cP |
289.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10674293
![]() ![]() |
Buerkle™
5393-3330 |
200 mL | 1000 mm | Liquidi, prodotti sfusi e terreni viscosi, generi alimentari |
228.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Impugnatura ergonomica
- Nessuna guarnizione
- HDPE
- Prodotto in ambienti sterili e in confezione singola
- Sterilizzazione opzionale con raggi gamma
- Diametro apertura 10 mm
- Ø 21 mm
Specifica
Campionatore ViscoDispo | |
In confezione singola | |
Si | |
21 mm |
HDPE | |
Ergonomico | |
21 mm |
Titolo del prodotto
Buerkle™ Campionatore monouso in HDPE ViscoDispo