Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hemin, 99%, porcine Codice prodotto.: 10499291
Thermo Scientific Chemicals Hemin, 99%, porcine
Codice prodotto. 10499291
1 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10499291
Marca: Thermo Scientific Chemicals 345960010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Hemin, 98%, porcine, CAS # 16009-13-5, is an oxidized version of heme. It is an iron-containing prosthetic group in several proteins, and can be an alternative source of iron within the host that contains a porphyrin ring containing a Fe2+ ion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Hemin derived from porcine is an iron-containing prosthetic group present in some proteins and can be an alternative source of iron within the host that contains a porphyrin ring containing a Fe2+ ion
Applications
• Hemin is a protoporphyrin IX containing a ferric iron (Fe3+) ion with a coordinating chloride ligand
• It is used in cellular protection and controls biological mechanisms
• It can stimulate globulin synthesis
• It can be applied to study bacterial strains and growth conditions in the short-term colony assays and cell transfections
• It is used during the preparation of agar medium for bacteria culture
• This compound has been used in L929 and J774 murine macrophage cells in order to study conjugation, characterization and toxicity of lipophosphoglycan-polyacrylic acid conjugate for vaccination against leishmaniasis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16009-13-5
Formula molecolare C34H32FeN4O4
Molecular Weight (g/mol) 616.50
Numero MDL MFCD00010726
InChI Key GGIDWJQWCUJYRY-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo chlorohemin, hemin chloride, protoferriheme, ferriheme, ferriprotoporphyrin ix chloride, ferriprotoporphyrin ix, panhematin, protohemin, protohemin ix, ferriprotoporphyrinVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 131675604
IUPAC Name 3-[18-(2-carboxyethyl)-8,13-bis(ethenyl)-3,7,12,17-tetramethyl-23H-porphyrin-21-id-2-yl]propanoic acid;iron;hydrochloride
SMILES [Fe+3].CC1=C2[N-]C(C=C3N=C(C=C4[N-]C(=CC5=NC(=C2)C(C)=C5C=C)C(C)=C4C=C)C(C)=C3CCC(O)=O)=C1CCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Hemin
Nota nome 99%
Colore Colorless
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 4679
Peso formulazione 651.95
Percent Purity ≥97.5% (HPLC)
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0441876 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/11/2024 Catalog Number345960050,345960250,345960010
Numero di lottoA0459402 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/01/2024 Catalog Number345960050,345960250,345960010
Numero di lottoA0400797 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number345960050,345960250,345960010
Numero di lottoA0402490 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number345960050,345960250,345960010
Numero di lottoA0417878 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/12/2022 Catalog Number345960050,345960250,345960010
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hemin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H251-Autoriscaldante; può infiammarsi.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P420-Conservare lontano da altri materiali.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Hemin, 99%, porcine >