Learn More
FTM Technologies™ HI1P Portable Fume Hood
Protects the face against the risk of inhalation and splashes of hazardous materials. FTM Technologies™ HI1P Portable Fume Hoods have a height-adjustable illuminated visor.
Marca:  FTM Technologies™ HI1P
Codice prodotto. 11798054
  • 1550.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Easy to move
  • Translucent angled visor
  • Polypropylene housing, brushless motor
  • Use as a recirculating (ductless) fume hood or with an external output/pre-filters
Specifica
Specifica
350 x 500 x 470 mm
50 Hz
6 kg
50 to 430 m3/h
230 V
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
FTM Technologies™ HI1P Portable Fume Hood > Dimensions (L x W x H): 350 x 500 x 470mm