Learn More
HIF-1 alpha Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 241 publication
Marca:  Novus Biologicals NB100-449
Codice prodotto. 18090226
  • 755.00€ / 0.10mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
HIF-1 alpha Polyclonal specifically detects HIF-1 alpha in Human, Mouse, Rat, Canine, Chicken, Goat, Primate, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Chromatin Immunoprecipitation, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Flow (Intracellular), Knockout Validated, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vedi altri risultati
Titolo del prodotto
HIF-1 alpha Antibody, Novus Biologicals™ > 0.1mL; Unlabeled
For Research Use Only