Learn More
Cytiva HiScreen™ Q Sepharose™ and SP Sepharose™ Fast Flow IEX Columns
Designed for method optimization and parameter screening
133.00€
Specifica
Tampone | 1M NaOH, 8M Urea, 8M Guanidine Hydrochloride, 70% Ethanol |
---|---|
Volume letto | 4.7mL |
Diametro (sistema imperiale) interno | 0.3 in. |
Diametro (sistema metrico) interno | 7.7mm |
Quantità | 1 x 4.7mL |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Tipo di legante | Intervallo di pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Tipo di legante | Intervallo di pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10201230
|
Cytiva
28-9505-10 |
HiScreen Q Sepharose FF Column | Quaternary Amine | 2 to 12 |
133.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10211230
|
Cytiva
28-9505-13 |
HiScreen SP Sepharose FF clumn | Sulphopropyl | 4 to 13 |
133.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Ready-to-use column for convenient process development optimization and parameter screening
- Highly cross-linked agarose matrix with average bead size of 90μm
- Bed height of 10cm designed to allow method optimization and parameter screening
- 20cm bed height is acheived when it is connected in series
- Small bed volume (4.7mL) gives fast result and minimal sample/buffer consumption
- Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same chromatography media using the same linear fluid velocity
- Bed dimension: 7.7 × 100mm
- Matrix: 6% cross-linked agarose beads
- Average particle size: 90μm
- Max. flow velocity: 450cm/hr.
- Material (column hardware and column tube): polypropylene
- Column I.D.: 7.7mm
HiScreen Q FF
- Media:
- pH stability working range: 2 to 12
- pH stability cleaning: 2 to 14
- Ion exchanger type: strong anion exchanger
- Media:
- pH stability working range: 3 to 14
- pH stability cleaning: 4 to 13
- Ion exchanger type: strong cation exchanger
Specifica
1M NaOH, 8M Urea, 8M Guanidine Hydrochloride, 70% Ethanol | |
0.3 in. | |
1 x 4.7mL | |
100mm | |
Polypropylene | |
45 to 165μm | |
4° to 30°C | |
Optimization and parameter screening, ion exchange chromato graphy |
4.7mL | |
7.7mm | |
3.93 in. | |
<450 cm/hr. | |
1.5 bar | |
6% Cross-linked Agarose | |
Ion Exchange Column |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Titolo del prodotto
Cytiva HiScreen™ Q Sepharose™ and SP Sepharose™ Fast Flow IEX Columns