Learn More
Cytiva Ni Sepharose™ 6 Fast Flow
Per combinare i vantaggi del Ni2 per la purificazione di proteine marcate con istidina, con le proprietà della piattaforma Sepharose Fast Flow, caratterizzate da un'eccellente stabilità a livello industriale. Cytiva Lifescience™ Ni Sepharose™ 6 Fast Flow rientra in una gamma di terreni per cromatografia IMAC per cattura e purificazione intermedia.
Marca:  Cytiva 17-5318-03
Codice prodotto. 10353060
  • 6155.00€ / 500mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ni Sepharose 6 Fast Flow is a member of the Cytiva range of IMAC chromatography media for capture and intermediate purification.
  • Designed for scaling up purification of histidine-tagged proteins.
  • High protein binding capacity and minimal leakage of Ni2+ ions.
  • As a BioProcess medium it fulfills industrial demands for security of supply, robust performance and regulatory support.
  • Available in convenient prepacked HisPrep and HisTrap column formats.
  • Composed of cross-linked 6% agarose beads modified with a novel chelating ligand immobilized to the base matrix and pre-charged with Ni2+ ions for purification of histidine tagged proteins.
  • The coupling chemistry and the novel ligand is designed to give minimal ligand and Ni2+ leakage while providing high capacity.
  • Available in a range of different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development.
  • As member of the BioProcess media range, Ni Sepharose 6 Fast Flow meets industrial demands with security of supply and comprehensive technical and regulatory support.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
HCl 0.1M, NaOH 0.1M, urea 8M
500 ml
250 mm
1 bar
90 μm
Da 4° a 30 °C
Terreno per cromatografia Ni Sepharose 6 FF
9.84 in.
600 cm/ora
Da 3 a 12
Agarosio reticolato 6%
Ni-Sepharose
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Titolo del prodotto
Cytiva Ni Sepharose™ 6 Fast Flow > Vol.: 500mL