Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ SP ImpRes IEX Columns
High-throughput medium for intermediate and polishing protein purification
Marca:  Cytiva 17-5468-51
Codice prodotto. 11623074
  • 178.00€ / pezzi 5
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Combined properties of high binding capacity, high flow rate and low back pressure reduces process cycle times and improves productivity at process scale
  • Rigid agarose matrix enables high bed heights and purification of viscous samples at high flow rates
  • Screening of selectivity, binding and elution conditions, as well as small scale purifications
  • Strong sulfonate anion exchanger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
HiTrap Capto SP ImpRes, 5 x 1 mL
HiTrap Capto SP ImpRes chromatography column is packed with a strong cation exchange modern resin for high resolution, small-scale protein purification.
7 mm
5 x 1 mL
<4 mL/min.
4°C to 30°C, 0.2M Sodium Acetate in 20% Ethanol
1 mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Cytiva HiTrap™ Capto™ SP ImpRes IEX Columns > HiTrap Capto SP ImpRes prepacked column; Pack size: 5 x 1mL