Learn More
BRAND™ Counting Chambers, Neubauer Pattern, BLAUBRAND™, double ruling
Diviso in 9 grandi quadrati da 1 mm2. Le camere di conta Neubauer BRAND™ Blaubrand™ hanno 4 quadrati angolari contrassegnati con la 'L' per la conta leucocitaria. I 5 quadrati di gruppo nel quadrato centrale sono utilizzati per la conta dei trombociti e degli eritrociti. L'area della conta di ogni quadrato di gruppo è limitata da quella esterna da triple linee di confine. Con doppio reticolo. Con o senza clip a molla.
Marca: BRAND™ 718620
83.35 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Manufactured according to DIN 12 847, including 2 haemacytometer cover glasses.
- The ruling shows 9 large squares of 1 mm2 each.
- The four large squares in the corners marked "L" for counting leucocytes are each subdivided into 16 squares with 0.25 mm sides.
- The large square in the center is subdivided into 16 squares with 0.25 mm sides.
- Each group square consists of 16 mini squares with 0.05 mm sides, each having an area of 0.0025 mm2.
- The 5 group squares in the large central square are used for counting thrombocytes and erythrocytes.
- Contrary to the more advanced Improved Neubauer counting chambers, the counting area of each group square is limited by the outer one of the triple boundary lines.
Specifica
Dispositivo per la conta | |
0.1 mm | |
Conta di leucociti, trombociti ed eritrociti |
1 ciascuno | |
DIN EN 285 | |
With spring clips |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.