Learn More
Cytiva HiTrap™ IgY Purification Column
Developed for fast, easy purification of IgY from chicken egg yolk
Marca: Cytiva 17-5111-01
Includes: Complete instructions and a variety of connectors
Descrizione
- Prepacked with a thiophilic adsorption medium, 2-mercaptopyridine coupled to Sepharose™ High Performance medium
- Each column binds one-quarter egg yolk (100mg); columns can be connected in series for greater capacity
- Excellent recovery (approx. 80%) and purity (usually >70%)
- Designed for use with a syringe, peristaltic pump, or chromatography system
Specifica
1.6 cm | |
<20 mL/min. | |
Antibody affinity chromatography | |
Etanolo al 20% | |
5 mL |
0,62in. | |
5 mL | |
1 mL | |
4°C to 30°C, 20% Ethanol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- HiTrap IgY Purification 5 ml, 1 x 5 ml
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
Titolo del prodotto
Cytiva HiTrap™ IgY Purification Column > 1 x 5mL