Learn More
HMGB1/HMG-1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 22 publications
299.00€ - 712.00€
Specifica
Antigene HMGB1/HMG-1
Concentrazione 1 mg/mL
Diluizione Western Blot 0.5-1.0 ug/ml, Simple Western 1:2000, Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry 1:100-1:250, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.05 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:250, Flow (Intracellular)
Applicazioni Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
18796663
Vedere i documenti
Novus Biologicals
NB100-2322SS
0.025 mL
299.00€
25µL
18768703
Vedere i documenti
Novus Biologicals
NB100-2322
712.00€
0.10mL
Descrizione
Descrizione
HMGB1/HMG-1 Polyclonal specifically detects HMGB1/HMG-1 in Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Rabbit, Sheep samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular), Knockdown Validated.
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only
Titolo del prodotto
HMGB1/HMG-1 Antibody, Novus Biologicals™