Learn More
MedChemExpress Hoechst 33258 analog 2
MedChemExpress Hoechst 33258 analog 2 are part of a family of blue fluorescent dyes used to stain DNA.

390.15€ - 1674.00€
Specifica
Content And Storage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
---|---|
Shipping Condition | Room temperature |
Solubilità | H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
Peso molecolare | 422.52 g/mol |
CAS | 23491-54-5 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16486846
![]() |
MedChemExpress
HY-15624 |
100 mg |
1674.00€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16472777
![]() |
MedChemExpress
HY-15624 |
50 mg |
1227.15€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16456698
![]() |
MedChemExpress
HY-15624 |
10 mg |
572.40€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16429257
![]() |
MedChemExpress
HY-15624 |
5 mg |
390.15€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) | |
H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) | |
23491-54-5 |
Room temperature | |
422.52 g/mol |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.