Learn More
Sperian™ Maschera pieghevole senza lattice con valvola per la protezione delle vie respiratorie Honeywell™
Reduces the risk of contamination and leakage, prevents irritation and allergies and increases safety. Sperian™ Honeywell™ 4000 Premium Series Respirators are easy to store and transport.
Marca: Sperian™ 1005630
Descrizione
- Individually packaged, single use
- With ultra-soft hypoallergenic Willtech™ flange seal
- With absorption properties and a tight sealing film for exceptional comfort and fit for long periods
- Preformed and colored adjustable nose bridge
- Vast interior with a built-in chin piece
- Ultra-lightweight with a fluid resistant outer shell
- Sliding straps, highly flexible
Specifica
EN 149:2001A1:2009, ISO 9001/2000, CE | |
FFP3 | |
Medium | |
Industria tessile, mineraria, edile, siderurgica e dell'acciaio, automobilistica, della lavorazione del legno, attività agricole e orticole, industria alimentare, taglio e stampaggio di metalli, produzione farmaceutica, industria nucleare, trattamento di acque tossiche | |
Respiratore 4311 ML | |
Polveri, nebbie e fumi |
Sì | |
Protezione respiratoria | |
Sì | |
Sì | |
Confezione da 10 | |
Ripiegato |
Applications and solutions series: Safety edition
Dimensione file: 7.7 MB
Titolo del prodotto
Sperian™ Maschera pieghevole senza lattice con valvola per la protezione delle vie respiratorie Honeywell™ > Single elastic head strap