Learn More
Medicom™ Hopen™ Pocketless Hygiene Gown
Click to view available options
Colore:
Red
White
Size:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Descrizione
- The Pocketless Hygiene gown protects the working environment from particles coming from the body of the operator
- Allows the user to be protected from the risks of soiling related to the activity being carried out
- Pleasant and light, polypropylene fabric is extremely breathable
- Collared model without flap and elasticated at the wrists
Specifica
Specifica
Size | X-Large |
Struttura | Made in China |
Da utilizzare con (applicazione) | Category 1 Personal Protective Equipment |
Sesso | Unisex |
N. di tasche | None |
Tipo di imballaggio | Individual, Bag |
Product Type | Hygiene Gown |
Materiale | Polypropylene |
Colore | White |
Tipo di chiusura | Press Studs |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 11
Titolo del prodotto
Medicom™ Hopen™ Pocketless Hygiene Gown >