Learn More
3M™ Respiratore riutilizzabile con semimaschera in elastomero termoplastico
La combinazione di caratteristiche proprie dei respiratori riutilizzabili e dei respiratori monouso garantisce una protezione efficace. I respiratori con semimaschera facciale 3M™ serie 6000 sono leggerissimi, economici, semplici da usare e richiedono una manutenzione ridotta.
Marca: 3M™ 7000146847
18.08 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Includes: Sacchetto per conservazione richiudibile.
Requires : Per la maschera sono necessari cartucce e/o filtri compatibili. In vendita separatamente.
Descrizione
Combines features of both reusable and disposable respirators to provide effective protection. 3M™ Half Face Mask Respirator 6000 Series are economical, low-maintenance, simple-to-handle, and extremely lightweight.
Le semimaschere riutilizzabili sono economiche, con esigenze ridotte di manutenzione, semplici da usare ed estremamente leggere. Possono essere utilizzate con i sistemi elettroventilati 3M™ per maggiore praticità e flessibilità.- Il sistema di attacco a baionetta ne consente il collegamento a una vasta gamma di filtri doppi leggeri per la protezione da gas, vapori e particolati
- Il design a filtro doppio offre minore resistenza alla respirazione
Order Info
Modelli con sonda solo per test di sensibilità — non per l'impiego come respiratore. Combinazioni di cartuccia/filtro in vendita separatamente.
Certifications
Approvazione NIOSH in conformità con 42CFR84 per l'impiego in numerosi casi di pericolo per le vie respiratorie, se utilizzata nel modo previsto e con cartucce e filtri appropriati.
Specifica
EN 140:1998 | |
A baionetta | |
Elastomero termoplastico | |
Medio | |
Cartuccia serie 6000, filtro serie 2000, 2200, 7000 o 5000 o sistema Dual Airline | |
6200 |
NIOSH 42 CFR Part 84 | |
Gray | |
Respiratore con semimaschera | |
Assemblaggio, pulizia, demolizione, manutenzione di impianti, smerigliatura, funzionamento macchine, verniciatura, sabbiatura, saldatura | |
Sacchetto per conservazione richiudibile | |
4-point |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.