Learn More
Kartell™ Red Hot Grip
Kartell™ Red Hot Grib provides protection when working with hot and cold temperatures.
Marca: Kartell™ 0391500
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For protection against hot containers up to 260°C
- For protection against cold containers down to -57°C
- Internal relief surface
Specifica
Red | |
Silicon | |
Hot and cold handling |
Titolo del prodotto
Kartell™ Red Hot Grip > Material: Silicon