Learn More
PeproTech® Human IL-19, Animal-Free Recombinant Protein
Recombinant Protein
100.00€ - 5650.00€
Specifica
Numero di accesso | Q9UHD0 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Functional Assay |
Formato | Lyophilized |
Formulazione | protein with no preservative |
Peso molecolare | 35.8 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
30019401
|
PeproTech®
AF-200-19-500UG |
500 μg |
3395.00€
500µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30019533
|
PeproTech®
AF-200-19-2UG |
2 μg |
100.00€
2µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30019710
|
PeproTech®
AF-200-19-250UG |
250 μg |
1979.00€
250µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30019739
|
PeproTech®
AF-200-19-1MG |
1 mg |
5650.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30019286
|
PeproTech®
AF-200-19-10UG |
10 μg |
221.00€
10µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
30019308
|
PeproTech®
AF-200-19-100UG |
100 μg |
1176.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Recombinant Human IL-19 is a 35.8 kDa homodimer of two 154 amino acid chains. In solution, IL-19 exists predominantly as a non-disulfide-linked dimer.
The protein encoded by this gene is a cytokine that belongs to the IL10 cytokine subfamily. This cytokine is found to be preferentially expressed in monocytes. It can bind the IL20 receptor complex and lead to the activation of the signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3). A similar cytokine in mouse is reported to up-regulate the expression of IL6 and TNF-alpha and induce apoptosis, which suggests a role of this cytokine in inflammatory responses. Alternatively spliced transcript variants encoding the distinct isoforms have been described.Specifica
Q9UHD0 | |
Lyophilized | |
35.8 | |
RUO | |
IL-19 | |
Unconjugated | |
E. coli |
Functional Assay | |
protein with no preservative | |
-20°C | |
<1 | |
Determined by its ability to stimulate the proliferation of HEK-Blue TM-IL-19 reporter cells | |
Recombinant | |
purified |