Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Mesenchymal Stem Cell Expansion Kit
Marca: Cytiva SH30879.01
98.73 EUR valido fino al 2031-12-31
Usa il codice promo "19141" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Support expansion and maintenance of undifferentiated human mesenchymal stem cells (hMSCs) with HyClone™ AdvanceSTEM™ Mesenchymal Stem Cell Expansion Kit.
Specifica
Store at 2° to 8°C away from light | |
Undifferentiated Human Mesenchymal Stem Cells | |
Stem Cell Differentiation Media | |
500 mL |
Mesenchymal Stem Cell Basal Medium | |
Liquid | |
Sterile-filtered |
Titolo del prodotto
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Mesenchymal Stem Cell Expansion Kit > Basal medium only; 500mL