Learn More
Thermo Scientific™ Codificatori a colori per chiusure di fiale criogeniche
Con i codificatori a colori per i tappi delle fiale criogeniche Thermo Scientific™ si semplifica l'identificazione dei campioni.
Marca:  Thermo Scientific™ 355018
19.18 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24325" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11301795
  • 24.90€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Con i codificatori a colori per i tappi delle fiale criogeniche Thermo Scientific™ si semplifica l'identificazione dei campioni.
  • ™™ Available in 5 colors
  • ™™  Available in 10 colors or as an assortment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Codificatore per chiusure flaconi Nunc CryoColor, PS
Polystyrene
500/Pk., 2000/Cs.
Cryogenic Vial
Verde
Nunc
Codificatori per provette criogeniche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto184125 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data18/02/2025 Catalog Number355018
Numero di lotto167911 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/12/2024 Catalog Number355018
Numero di lotto175762 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/12/2024 Catalog Number355018
Numero di lotto181037 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/12/2024 Catalog Number355018
Numero di lotto164650 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/12/2024 Catalog Number355018
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Codificatori a colori per chiusure di fiale criogeniche > Nunc CryoColor Vial Closure Coder, PC, green
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.