Learn More
Cytiva Tampone fosfato salino Dulbecco HyClone™, soluzione
Coltura cellulare tampone con PBS in soluzione
Marca: Cytiva SH30378.02
36.68 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Formato: Liquido
Specifica
Manufactured under cGMP and ISO 9001 certified facilities | |
HyClone Dulbecco's Phosphate Buffered Salines (DPBS) Without Calcium, Magnesium, Phenol Red | |
Liquid | |
Sterile | |
None | |
≤0.025EU/mL | |
276±10mOsm/kg H2O | |
500 mL |
15° to 30°C | |
10 X | |
Dulbecco's Phosphate Buffered Saline | |
0.1 μm Sterile-filtered | |
No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red | |
Funge da fluido di irrigazione, trasporto o diluizione mantenendo al contempo la tonicità e la vitalità cellulare per un periodo di tempo limitato | |
7 to 7.6 | |
RUO |
Sicurezza e movimentazione
Indicazioni di pericolo
Informazioni supplementari
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 3% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.
Titolo del prodotto
Cytiva Tampone fosfato salino Dulbecco HyClone™, soluzione > 10; 500mL