Learn More
Cytiva HyClone™ FetalClone™ III Serum (U.S.)
Designed for fibroblast applications, supplement cell culture growth with U.S.-sourced HyClone™ FetalClone™ III Serum, the most widely applicable fetal bovine serum (FBS) alternative.
Marca: Cytiva SH30109.03IR
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Economical alternative to FBS
- Performance comparable with FBS
- High lot-to-lot consistency
- Low endotoxin and hemoglobin levels
Specifica
Gamma Globulin,Alkaline Phosphatase,Lactate Dehydrogenase,SGPT,SGOT,pH,Total Protein,Albumin,Blood Urea Nitrogen,Creatinine,Total Bilirubin,Sodium,Potassium,Calcium,Chloride,Inorganic Phosphorus,Osmolality,Iron,TIBC,Percent Iron Saturation,Glucose,IgG | |
Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2 to 8°C. | |
FBS Replacement Serum | |
Sterile | |
Irradiated | |
≤ 10 EU/mL | |
≤ 20 mg/dL | |
HyClone™ | |
USDA Inspected |
Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities | |
United States | |
500 mL | |
Sequential-filtered, 100 nm | |
Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus | |
No | |
Typically less than 2 μg/mL | |
No |
Sicurezza e movimentazione
Indicazioni di pericolo
Informazioni supplementari
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 9.9% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 9.9% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.
Titolo del prodotto
Cytiva HyClone™ FetalClone™ III Serum (U.S.) > Irradiated; 500 mL