Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ FFAP GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 726345.30
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
0.8 mm | |
0.53 mm | |
G1, G2, G38 | |
240°C to 250°C | |
30 m |
GC Capillary Column | |
Optima™ FFAP | |
Gas Chromatography (GC), Free Carboxylic Acids | |
0.5 μm | |
1 Each |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Optima™ FFAP GC Capillary Column > Length: 30m; I.D.: 0.53mm; Film Thickness: 0.5um