Learn More
Cytiva HyClone™ Trypsin Protease
Derived from porcine pancreas. HyClone™ Trypsin Protease is used to disaggregate adherent cells from substrate or surface to which they are attached.
Marca:  Cytiva SV30031.01
29.81 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24335" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10608924
  • 31.80€ / 100mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Derived from porcine pancreas
  • Gamma irradiated prior to hydration and filling
  • Formulated without calcium and magnesium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Store frozen
Liquid
Trypsin, porcine, Hanks’ Balanced Salt solution (HBSS), EDTA
2.5 g porcine trypsin (1:250/L gamma irradiated) in HBSS with 1 g/L EDTA
Porcine pancreas
0.25% (1 X)
0.1 μm Sterile-filtered
No Calcium, No Magnesium
100 mL
Titolo del prodotto
Cytiva HyClone™ Trypsin Protease > Trypsin 0.25%, 1g/L EDTA; 100mL