Learn More
Cytiva HyClone™ Trypsin Protease
Derived from porcine pancreas. HyClone™ Trypsin Protease is used to disaggregate adherent cells from substrate or surface to which they are attached.
13.90€ - 39.00€
Specifica
Content And Storage | Store frozen |
---|---|
Forma | Liquid |
Sterilization Method | 0.1 μm Sterile-filtered |
Sorgente | Porcine pancreas |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Formulazione | Senza additivi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Formulazione | Senza additivi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10608924
|
Cytiva
SV30031.01 |
100 mL | 2.5 g porcine trypsin (1:250/L gamma irradiated) in HBSS with 1 g/L EDTA | No Calcium, No Magnesium |
31.80€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10217723
|
Cytiva
SV30037.01 |
100 mL | 25.0 g porcine trypsin (1:250/L) in HBSS | No Calcium, No Magnesium, No EDTA, No Phenol Red |
35.50€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10011472
|
Cytiva
SH30236.01 |
100 mL | 0.5 g porcine trypsin (1:250/L gamma irradiated) in HBSS with 0.2 g/L EDTA | No Calcium, No Magnesium |
29.85€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10366662
|
Cytiva
SH30042.01 |
100 mL | 2.5 g porcine trypsin (1:250/L gamma irradiated) in HBSS with 0.2 g/L EDTA | No Calcium, No Magnesium |
13.90€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10693313
|
Cytiva
SH30042.02 |
500 mL | 2.5 g porcine trypsin (1:250/L gamma irradiated) in HBSS with 0.2 g/L EDTA | No Calcium, No Magnesium |
39.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11581861
|
Cytiva
SH30236.02 |
500 mL | 0.5 g porcine trypsin (1:250/L gamma irradiated) in HBSS with 0.2 g/L EDTA | No Calcium, No Magnesium |
38.60€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Derived from porcine pancreas
- Gamma irradiated prior to hydration and filling
- Formulated without calcium and magnesium
Specifica
Store frozen | |
Liquid | |
0.1 μm Sterile-filtered | |
Porcine pancreas |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 24 Months
Titolo del prodotto
Cytiva HyClone™ Trypsin Protease