Learn More
HYDRANAL™-Sodium tartrate dihydrate, Honeywell Fluka™
Test substance for volumetric Karl Fischer titration (water content ∼15.66%, exact value on report of analysis)
16.38€ - 371.61€
Specifica
Materiale o nome chimico | HYDRANAL™-Sodium tartrate dihydrate |
---|---|
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15644430
|
Honeywell-Hydranal
34803-25G |
25 g | N/A | ||||||
15624430
|
Honeywell-Hydranal
34803-100G |
100 g |
71.21€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15664430
|
Honeywell-Hydranal
34803-6X100G |
6 x 100 g |
371.61€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Advantages of HYDRANAL- Auxiliaries
- Broad product range of solubilizer for special sample application
- Broad product range of buffer for pH related sample application
- Drying agents for cell protection and drying of carrier gasses.
Specifica
HYDRANAL™-Sodium tartrate dihydrate | |
NONH for all modes of transport |