Learn More
Hydrazine hydrate, 100% (Hydrazine, 64%), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10246540
Hydrazine hydrate, 100% (Hydrazine, 64%), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10246540
100 g, Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Codice prodotto. 10246540
Marca: Thermo Scientific Acros 196711000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10217-52-4
Formula molecolare H4N2
Molecular Weight (g/mol) 32.05
Numero MDL MFCD00149931
InChI Key OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
IUPAC Name hydrazine;hydrate
SMILES NN
Specifica
Punti di ebollizione 120.1°C
Materiale o nome chimico Hydrazine hydrate
Punto di fusione -51.5°C
Nota nome Hydrazine Hydrate 100% (Hydrazine, 64%)
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 100 g
Formula lineare H2NNH2·XH2O
Fieser 01,434; 02,211; 03,153; 04,248; 05,327; 06,280; 07,170; 16,174
Punto d'infiammabilità 75°C
Indice di Merck 14, 4771
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, insoluble in chloroform and ether
Peso formulazione 32.04
Percent Purity 100.00 to 100.93% (N2H4.xH2O), 64.00 to 64.60% (N2H4)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4285 to 1.4315
Gravità specifica 1.0315
Densità 1.0315g/mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0466638 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/10/2024 Catalog Number196715000,196711000
Numero di lottoA0452817 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/05/2023 Catalog Number196715000,196711000
Numero di lottoA0403947 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number196715000,196711000
Numero di lottoA0395151 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number196715000,196711000
Numero di lottoA0408836 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number196715000,196711000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hydrazine hydrate, 100% (Hydrazine, 64%)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Hydrazine (hydrate),Hydrazine
Titolo del prodotto
Hydrazine hydrate, 100% (Hydrazine, 64%), Thermo Scientific Chemicals >