Learn More
Emma Safety Footwear Hydro-Tec™ Stability Inlay Soles
Provides foot with side support and extra support at heel and middle of foot.
Marca:  Emma Safety Footwear MM00107239
Codice prodotto. 15173872
  • 34.00€ / 1 paio
Spedizione stimata: 21-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Regulates moisture
  • Contains active carbon to prevent odor
Specifica
Specifica
Gray
39
Stability Inlay Sole
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Emma Safety Footwear Hydro-Tec™ Stability Inlay Soles >